Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26550.06 H26550.03
H26550.06EA 266 EUR InStock
H26550.06 H26550.03
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 99%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 15028-41-8 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 185° dec. MDL No.: MFCD00214247
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,6 g/mol
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00214247
Numéro CAS: 15028-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité