2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26570.03 H26570.06 H26570.14
H26570.03EA 24.1 EUR InStock
H26570.03 H26570.06 H26570.14
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
Purity: 98% CAS No.: 3739-94-4 Molecular Formula: C7H3Cl2NO2 Formula Weight: 204.01 Odour: Irritating Melting Point: 57-61° Boiling Point: 284° Beilstein Reference: 131556 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00006289
Formule: C₇H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 284 °C
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006289
Numéro CAS: 3739-94-4
EINECS: 223-125-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité