(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26645.14 H26645.06
H26645.14EA 267 EUR InStock
H26645.14 H26645.06
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 318-98-9 Molecular Formula: C16H21NO2.HCl Formula Weight: 295.80 Melting Point: 163-165° MDL No.: MFCD00012558
Formule: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012558
Numéro CAS: 318-98-9
EINECS: 206-268-7
Merck Index: 14,7840
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité