1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26674.MDEA 70.2 EUR InStock
H26674.MD H26674.03
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Formule: C₁₂H₂₄N₄
MW: 224,35 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953472
Numéro CAS: 75920-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité