1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26726.AA H26726.AC
H26726.AAEA 58.1 EUR InStock
H26726.AA H26726.AC
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Purity: 97% CAS No.: 59388-58-8 Molecular Formula: C13H19N Formula Weight: 189.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 123°/5mm MDL No.: MFCD00799587
Formule: C₁₃H₁₉N
MW: 189,30 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (5 mmHg)
Densité: 0.975
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799587
Numéro CAS: 59388-58-8
EINECS: 261-732-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité