Pyrazine-2-carbothioamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26750.06EA 423 EUR InStock
H26750.06 H26750.MD H26750.03
Pyrazine-2-carbothioamide 97%
Pyrazine-2-carbothioamide
Formule: C₅H₅N₃S
MW: 139,18 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173663
Numéro CAS: 4604-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité