2-Propionylfuran 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26754.06EA 100 EUR InStock
H26754.06 H26754.14
2-Propionylfuran 97%
2-Propionylfuran
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 53…55 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 26…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020936
Numéro CAS: 3194-15-8
EINECS: 221-693-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité