1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DOTA-amide, 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetamide
H26792.MD H26792.03
H26792.MDEA 130 EUR InStock
H26792.MD H26792.03
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 157599-02-5 Molecular Formula: C16H32N8O4 Formula Weight: 400.48 MDL No.: MFCD09263318
Formule: C₁₆H₃₂N₈O₄
MW: 400,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263318
Numéro CAS: 157599-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité