Cumylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26845.03 H26845.06
H26845.03EA 173 EUR InStock
H26845.03 H26845.06
Cumylamine 96%
Cumylamine
Purity: 96% CAS No.: 585-32-0 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.5200 Odour: Amine-like Boiling Point: 197° UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00134680
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Densité: 0.94
Point d'éclair: 72 °C (162 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134680
Numéro CAS: 585-32-0
EINECS: None
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité