[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26897.03EA 66.8 EUR InStock
H26897.03 H26897.MD
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844773
Numéro CAS: 59831-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité