(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26919.03EA 71.1 EUR InStock
H26919.03
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236843
Numéro CAS: 73259-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité