Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
H26930.22 H26930.14
H26930.22EA 179 EUR InStock
H26930.22 H26930.14
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 3939-01-3 Molecular Formula: C14H17NO3.HCl Formula Weight: 283.75 Melting Point: ca 185° dec. MDL No.: MFCD00012799
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl
MW: 283,75 g/mol
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012799
Numéro CAS: 3939-01-3
EINECS: 223-522-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité