Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26951.06 H26951.14
H26951.06EA 42.6 EUR InStock
H26951.06 H26951.14
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate
Purity: 97% CAS No.: 6362-63-6 Molecular Formula: C12H11NO3 Formula Weight: 217.23 Melting Point: 125-129° MDL No.: MFCD00019801
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019801
Numéro CAS: 6362-63-6
EINECS: 228-844-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité