1-Phenylsulphonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26954.03EA 403 EUR InStock
H26954.03 H26954.MD
1-Phenylsulphonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1-Phenylsulphonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₉BN₂O₄S
MW: 334,20 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037504
Numéro CAS: 1073372-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité