2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26987.06EA 289 EUR InStock
H26987.06 H26987.03
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl 96%
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Formule: C₂₀H₁₂Br₂
MW: 412,12 g/mol
Point d'ébullition: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188005
Numéro CAS: 74866-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité