2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Diazepan-5-one, Homopiperazin-5-one
H26990.MD H26990.03
H26990.MDEA 76.1 EUR InStock
H26990.MD H26990.03
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Purity: 95% CAS No.: 34376-54-0 Molecular Formula: C5H10N2O Formula Weight: 114.14 MDL No.: MFCD00766804
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00766804
Numéro CAS: 34376-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité