Phenyl-β-D-galactopyranoside 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27028.06 H27028.03
H27028.06EA 299 EUR InStock
H27028.06 H27028.03
Phenyl-β-D-galactopyranoside 99%
Phenyl-beta-D-galactopyranoside
Purity: 99% CAS No.: 2818-58-8 Molecular Formula: C12H16O6 Formula Weight: 256.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 87518 Optical Rotation: -42° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00063258
Formule: C₁₂H₁₆O₆
Point de fusion: 152…156 °C
Numéro MDL: MFCD00063258
Numéro CAS: 2818-58-8
EINECS: 220-573-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité