Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

H27038.03EA 48.1 EUR InStock
H27038.03
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene


Formule: C₁₇H₁₆O
MW: 236,31 g/mol
Point d'ébullition: 151…153 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 35 °C(N)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00807428
Numéro CAS: 63221-88-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité