(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27052.03EA 326 EUR InStock
H27052.03 H27052.MD
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₅F₂NO₄
MW: 251,23 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094917
Numéro CAS: 203866-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité