2-(Diphenylphosphino)ethylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27070.03EA 215 EUR InStock
H27070.03 H27070.09
2-(Diphenylphosphino)ethylamine 95%
2-(Diphenylphosphino)ethylamine
Formule: (C₆H₅)₂PCH₂CH₂NH₂
MW: 229,257 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233831
Numéro CAS: 4848-43-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité