4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27097.MDEA 85.5 EUR InStock
H27097.MD H27097.03
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester 95%
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Formule: C₁₄H₂₄BBrO₂
MW: 315,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037500
Numéro CAS: 165881-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité