(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
H27115.14 H27115.06 H27115.03
H27115.14EA 938 EUR InStock
H27115.14 H27115.06 H27115.03
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97% CAS No.: 343338-28-3 Molecular Formula: C4H11NOS Formula Weight: 121.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 97-101° MDL No.: MFCD05861480
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Numéro MDL: MFCD05861480
Numéro CAS: 343338-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité