Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-Aminocoumarilate, 3-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid Ethyl Ester, 3-Aminocoumarilic acid Ethyl Ester, Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
H27124.06 H27124.03
H27124.06EA 107 EUR InStock
H27124.06 H27124.03
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 39786-35-1 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.22 Melting Point: 77-82° MDL No.: MFCD00641330
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00641330
Numéro CAS: 39786-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité