6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27154.09 H27154.03
H27154.09EA 142 EUR InStock
H27154.09 H27154.03
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Purity: 97% CAS No.: 133044-44-7 Molecular Formula: C9H7NO2S Formula Weight: 193.22 Melting Point: 190-194° MDL No.: MFCD02660572
Formule: C₉H₇NO₂S
Point de fusion: 190…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660572
Numéro CAS: 133044-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité