3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Carboxy-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
H27175.06 H27175.03
H27175.06EA 126 EUR InStock
H27175.06 H27175.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 33632-74-5 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 146-148° MDL No.: MFCD00276310
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,18 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276310
Numéro CAS: 20825-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité