1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27181.03 H27181.06
H27181.03EA 83.9 EUR InStock
H27181.03 H27181.06
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Purity: 96% CAS No.: 60134-26-1 Molecular Formula: C6H12O4 Formula Weight: 148.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4690 Optical Rotation: +23° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00134161
Formule: C₆H₁₂O₄
Densité: 1.224
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134161
Numéro CAS: 60134-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité