3,5-Dibromo-4-cyanopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27186.03EA 208 EUR InStock
H27186.03 H27186.MD
3,5-Dibromo-4-cyanopyridine 97%
3,5-Dibromo-4-cyanopyridine
Formule: C₆H₂Br₂N₂
MW: 261,90 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263321
Numéro CAS: 870244-34-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité