4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2H-1,4-Benzoxazin-3-one
H27196.14 H27196.06
H27196.14EA 104 EUR InStock
H27196.14 H27196.06
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 98% CAS No.: 21744-84-3 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 58-60° MDL No.: MFCD00601365
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00601365
Numéro CAS: 21744-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité