N-Methyl-tert-butylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27242.03 H27242.06
H27242.03EA 36.4 EUR InStock
H27242.03 H27242.06
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Purity: 97% CAS No.: 14610-37-8 Molecular Formula: C5H13N Formula Weight: 87.16 Flash Point: -18°(0°F) Refractive Index: 1.3950 Odour: Amine-like Boiling Point: 67-69° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00042853
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,166 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C
Densité: 0.727
Point d'éclair: –18 °C (0 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042853
Numéro CAS: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité