Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27244.14 H27244.06
H27244.14EA 109 EUR InStock
H27244.14 H27244.06
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Purity: 98% CAS No.: 932750-29-3 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 71-73° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD01743485
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,21 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01743485
Numéro CAS: 932750-29-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité