1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-azanylcyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, ACPC, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride
H27264.MD H27264.03
H27264.MDEA 71.4 EUR InStock
H27264.MD H27264.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 68781-13-5 Molecular Formula: C4H7NO2.HCl Formula Weight: 137.56 Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD00012545
Formule: C₄H₈ClNO₂
MW: 137,57 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012545
Numéro CAS: 68781-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité