5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27287.06 H27287.03
H27287.06EA 126 EUR InStock
H27287.06 H27287.03
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 51516-68-8 Molecular Formula: C10H7ClN4 Formula Weight: 218.65 Melting Point: 183-187° MDL No.: MFCD00128298
Formule: C₁₀H₇ClN₄
MW: 218,65 g/mol
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128298
Numéro CAS: 51516-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité