4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27313.03EA 301 EUR InStock
H27313.03 H27313.MD
4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798233
Numéro CAS: 108381-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité