Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate HCl
H27318.14 H27318.06
H27318.14EA 339 EUR InStock
H27318.14 H27318.06
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 71486-53-8 Molecular Formula: C7H11NO3.HCl Formula Weight: 193.63 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 4273241 MDL No.: MFCD00012769
Formule: C₇H₁₂ClNO₃
MW: 193,63 g/mol
Point de fusion: ∼ 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012769
Numéro CAS: 71486-53-8
EINECS: 275-526-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité