(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27321.MD H27321.03
H27321.MDEA 117 EUR InStock
H27321.MD H27321.03
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
CAS No.: 61478-28-2 Molecular Formula: C34H37NO2P2 Formula Weight: 553.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD01631275
Formule: C₃₄H₃₇NO₂P₂
MW: 553,62 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Numéro MDL: MFCD01631275
Numéro CAS: 61478-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité