BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27329.MD H27329.03
H27329.MDEA 160 EUR InStock
H27329.MD H27329.03
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Purity: 99% CAS No.: 55750-62-4 Molecular Formula: C11H10N2O6 Formula Weight: 266.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD00043141
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₆
Point de fusion: 168…170 °C
Numéro MDL: MFCD00043141
Numéro CAS: 55750-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité