4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27330.03EA 255 EUR InStock
H27330.03 H27330.06 H27330.MD
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine ≥98%
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Formule: C₃₆H₂₇NOP₂
MW: 551,57 g/mol
Point de fusion: 251…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788937
Numéro CAS: 261733-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité