Dimethyl isopropenyl phosphate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27353.22EA 217 EUR InStock
H27353.22 H27353.14 H27353.06
Dimethyl isopropenyl phosphate 95%
Dimethyl isopropenyl phosphate
Formule: C₅H₁₁O₄P
MW: 166,11 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (7,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953485
Numéro CAS: 4185-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité