tert-Butyldichlorophosphine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27360.09EA 179 EUR InStock
H27360.09 H27360.18 H27360.03
tert-Butyldichlorophosphine 98%
tert-Butyldichlorophosphine
Formule: C₄H₉Cl₂P
MW: 158,99 g/mol
Point de fusion: 44…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013615
Numéro CAS: 25979-07-1
EINECS: 247-386-9
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité