Di-tert-butyl-N,N-diethylphosphoramidite 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27380.03EA 64.7 EUR InStock
H27380.03 H27380.06
Di-tert-butyl-N,N-diethylphosphoramidite 94%
Di-tert-butyl-N,N-diethylphosphoramidite
Formule: C₁₂H₂₈NO₂P
MW: 249,335 g/mol
Point d'ébullition: 39…41 °C (0,3 mmHg)
Densité: 0,896
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Numéro MDL: MFCD00134307
Numéro CAS: 117924-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité