trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27421.MD H27421.03
H27421.MDEA 101 EUR InStock
H27421.MD H27421.03
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline
Purity: 97% CAS No.: 3398-22-9 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: ca 260° dec. MDL No.: MFCD00065608
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: ∼ 260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065608
Numéro CAS: 3398-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité