(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27424.14 H27424.06 H27424.03
H27424.14EA 622 EUR InStock
H27424.14 H27424.06 H27424.03
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99% CAS No.: 23294-41-9 Molecular Formula: C16H19N Formula Weight: 225.34 Boiling Point: 98°/0.3mm MDL No.: MFCD00243088
Formule: C₁₆H₁₉N
Point d'ébullition: 98 °C (0.3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243088
Numéro CAS: 23294-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité