N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27439.06EA 43.7 EUR InStock
H27439.06 H27439.14
N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide 98%
N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide
Formule: C₃H₈N₂S·HI
MW: 232,07 g/mol
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192092
Numéro CAS: 41306-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité