Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27483.14EA 170 EUR InStock
H27483.14 H27483.06
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139,6 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Numéro MDL: MFCD00039060
Numéro CAS: 3196-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité