6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27493.09 H27493.03
H27493.09EA 283 EUR InStock
H27493.09 H27493.03
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 95% CAS No.: 24036-52-0 Molecular Formula: C8H6BrNO2 Formula Weight: 228.04 Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD00461173
Formule: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461173
Numéro CAS: 24036-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité