(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27499.06 H27499.03
H27499.06EA 254 EUR InStock
H27499.06 H27499.03
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
(S)-1-Cyclopropylethylamine
Purity: 98% CAS No.: 195604-39-8 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: 3°(37°F) Melting Point: -68° Boiling Point: 95° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD08064289
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 95 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0.799
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064289
Numéro CAS: 195604-39-8
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité