Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-Ethyl 3-(4-bromophenyl)acrylate
H27544.14 H27544.06
H27544.14EA 202 EUR InStock
H27544.14 H27544.06
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Ethyl-trans-4-bromocinnamate
Purity: 98% CAS No.: 24393-53-1 Molecular Formula: C11H11BrO2 Formula Weight: 255.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Boiling Point: 180°/18mm MDL No.: MFCD00012226
Formule: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255,11 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (18 mmHg)
Densité: 1.359
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012226
Numéro CAS: 24393-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité