3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27574.09EA 152 EUR InStock
H27574.09 H27574.03
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422293
Numéro CAS: 17147-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité