(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27577.ME H27577.MC
H27577.MEEA 268 EUR InStock
H27577.ME H27577.MC
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 97%
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 90290-05-4 Molecular Formula: C8H17NO2 Formula Weight: 159.23 Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 106-108°/18mm Optical Rotation: -8° (c=3 in ethanol) MDL No.: MFCD00210015
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (18 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210015
Numéro CAS: 90290-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité