Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl cellulose

Fournisseur: Thermo Scientific

H27621.MDEA 116 EUR InStock
ALFAH27621.MD
Ethyl cellulose
Ethyl cellulose
Ethyl cellulose is used as a food additive and as an emulsifier. It is also used as a film-former in coatings, hot-melt adhesives and transfer inks. Further, it is employed as a binder, filler, plastic coating and diluents of color. In addition to this, it is used in lacquers and plastic toughing.


Densité: 1,14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité